Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Bandelettes semi quantitatives
Code produit. 11752957
Click to view available options
Analytes:
Chlore libre
Chlore total
Chlorure
Nitrate-Nitrite/NO3
Peroxyde d'hydrogène à
Concentration:
Chlore libre/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0. 8-1,2-1,5-2,0-2,6-4,0-> 6,0 ppm
Chlore libre/0. 1,0. 2,0. 3,0. 4,0. 5,0. 6,0. 7,0 ppm(mg/l) et 0,00. 0,05. 0,10. 0,20. 0,40. 0,60. 0,80. 1,20 ppm (mg/l)
Chlore total / 0-0.05-0.1-0.15-0.2-0.5-0.8-1.0-4.0-10.0 ppm
Chlore total / 0-5-10-20-30-40-60-80 ppm
Chlorure / 0-50-100-250-500 ppm
Nitrate-Nitrite/NO3 : 0. 0,5. 2. 5. 10. 20. 50 ppm (mg/l)
Peroxyde d’hydrogène/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11752957
Marque: ITS Thorsten Betzel™ 480009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bandelette semi-quantitative
• Analyse colorimétrique simple et rapide
• Précision accrue dans les gammes basses
• Boîte de 50 bandelettes 8 x 75mm dont la couleur varie en fonction de la concentration de l'ion
• Lecture du résultat par comparaison avec une échelle de couleur imprimée sur la boîte
• Bandelette Waterworks
• Le réactif est imprégné sur un pad au bout de la languette
• Lecture directe en ppm (mg/l) ou ppb (μg/l)
• Bandelette Sensafe
• Le réactif est imprégné sur une membrane fixée sur la languette
• L'échantillon traverse la membrane, la réaction est plus rapide et le changement de couleur plus facile à évaluer
• Bandelette
Spécification
Analytes Nitrate-Nitrite/NO3
Concentration Nitrate-Nitrite/NO3 : 0. 0,5. 2. 5. 10. 20. 50 ppm (mg/l)
Conditionnement Flacon
Quantité 50 barrettes