Learn More
HARPS Semperguard™ Force Blue NBR NBR PF OB Gants
Code produit 30274420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30274420 Moyen 100 pièces
30274453 Standard 100 pièces
30274436 Grande 100 pièces
30274416 XL 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Ce produit contient des accélérateurs de type dithiocarbamate et du zinc-mercaptobenzothiazol. Ces produits ne doivent pas être utilisés si une hypersensibilité à ces substances existe. Pour plus d’informations, une liste des substances contenues dans le gant est disponible sur demande.
Code produit 30274420 Fournisseur HARPS Code fournisseur 3000016181
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce produit contient des accélérateurs de type dithiocarbamate et du zinc-mercaptobenzothiazol. Ces produits ne doivent pas être utilisés si une hypersensibilité à ces substances existe. Pour plus d’informations, une liste des substances contenues dans le gant est disponible sur demande.
Semperguard™ Gant personnel de protection et d’examen en nitrile sans poudre Force Blue, non stérile, jetable
  • Semperguard™ Force Blue est une solution adaptée en matière de protection accrue de l’utilisateur, qui ne compromet pas le confort de port ni la sensibilité tactile.
  • Notre Semperguard™ Force Blue est une solution adaptée pour une protection accrue de l’utilisateur, sans compromettre le confort de port et la sensibilité tactile.
  • Que ce soit pour la protection contre les éclaboussures chimiques à usage unique ou lors de la transformation d’aliments gras, le Semperguard™ Force Blue est toujours le meilleur choix à disposition.
  • Sa formulation de nitrile doux spécialement conçue offre d’excellentes propriétés d’usure dès son enfilage jusqu’à l’achèvement de chaque tâche.
  • Le Semperguard™ Force Blue est offert en bleu, ce qui le rend également idéal pour le secteur alimentaire, où le respect des normes HACCP est crucial.
  • Surface du gant : Texture des doigts
  • Couleur : bleu océan
  • Forme du gant : plat avec rebord roulé, ambidextre
  • Taille : S, M, L, XL, XXL médiane ≥ 240 mm
  • Épaisseur de paroi mesurée en couche unique dans la zone du paume : min. 0,08 mm
  • Performance de barrière : AQL 1.0
  • Force à la rupture selon EN 455-2 : médiane ≥ 9 Newton
  • Durée de conservation dans l’emballage d’origine si stockée selon les spécifications du produit : 5 ans
  • Étiquetage et CONFORMITÉ AUX NORMES : EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spécification
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Laboratoire
AQL 1
Couleur Bleu clair
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.08 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant Ourlé