Learn More
HARPS Semperguard™ Gants Latex Force NR PF NA
Code produit 30274435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30274435 Moyen 100 pièces
30274429 XS 100 pièces
30274446 Standard 100 pièces
30274441 Grande 100 pièces
30274438 XL 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Latex
Code produit 30274435 Fournisseur HARPS Code fournisseur 3000016173
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Latex
Le gant de protection et d’examen personnel sans poudre en latex, non stérile, jetable
  • La force latex semperguard™ combine une surface entièrement texturée à l’extérieur avec un revêtement polymère à l’intérieur du gant.
  • Grâce à ses excellentes propriétés d’adhérence, la force latex semperguard™ est idéale pour manipuler des instruments en laboratoire ainsi que pour toute autre tâche quotidienne nécessitant une sensibilité tactile accrue.
  • Le revêtement interne en polymère spécial permet un enfilage facile et rend ce gant en latex très confortable à porter.
  • Bénéfices :
    • Épaisseur de paroi supplémentaire
    • Forte résistance aux déchirures / excellente élasticité
    • Un excellent confort pour le toucher &
  • Matériau : Caoutchouc naturel (NR)
  • Finition interne : sans poudre
  • Surface du gant : Texturée
  • Couleur : Blanc naturel
  • Forme du gant : plat avec rebord roulé, ambidextre
  • Taille : XS, S, M, L, XL médiane ≥ 240 mm
  • Épaisseur de paroi - Mesurée en couche unique dans la zone de la paume : min. 0,10 mm
  • Performance de barrière : AQL 1.5
  • Force à la pause selon EN 455-2 : médiane ≥ 7 Newton
  • Durée de conservation dans l’emballage d’origine si stockée selon les spécifications du produit : 3 ans
  • Étiquetage et CONFORMITÉ AUX NORMES : EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2,-4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D 3578 (sauf contrainte à 500 % d’allongement)
Spécification
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Laboratoire, Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Blanc naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Non
Matériau Latex de caoutchouc naturel
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen en latex
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,9 mil
Épaisseur (métrique) 0.1 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant Ourlé