Learn More
Semperit™ Gants non poudrés confortables en nitrile Semperguard™
Code produit 15594456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9/10
Conditionnement:
90 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15594456 9/10 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15594456 Fournisseur Semperit™ Code fournisseur 3000001646
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Gant de protection jetable en nitrile. Les gants non poudrés confortables en nitrile Semperit™ Semperguard™ sont des gants sans latex présentant un confort d’utilisation élevé.
  • Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III. Gants d’examen CE de classe I.
  • Formule en nitrile spéciale avec une résistance optimale aux huiles et matières grasses et une bonne résistance aux déchirures
  • Excellent confort
  • Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
  • Parfaits pour un usage unique pour la protection des mains contre les projections de produits chimiques et dans le traitement de denrées alimentaires riches en graisses.
  • Exempts de phtalates / adoucissants et protéines de latex allergènes
  • Signal de couleur bleue – adaptés aux zones soumises aux normes HACCP
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions 9/10
Épaisseur (impériale) 7,8 mil
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Type de manchette de gant Roulé
Modèle 3000004109
Longueur (métrique) 240 mm