Learn More
Semperit™ Gants non poudrés confortables en nitrile Semperguard™
Description
- Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III. Gants d’examen CE de classe I.
- Formule en nitrile spéciale avec une résistance optimale aux huiles et matières grasses et une bonne résistance aux déchirures
- Excellent confort
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
- Parfaits pour un usage unique pour la protection des mains contre les projections de produits chimiques et dans le traitement de denrées alimentaires riches en graisses.
- Exempts de phtalates / adoucissants et protéines de latex allergènes
- Signal de couleur bleue – adaptés aux zones soumises aux normes HACCP
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | Standard |
| Épaisseur (impériale) | 7,8 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| Type de manchette de gant | Roulé |
| Modèle | 3000004106 |
| Longueur (métrique) | 240 mm |