Learn More
SemperIt™ Gants de protection Semperguard™ Nitrile Xtra lite
Code produit 11817202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
180 pièces
200 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11817202 XL 180 pièces
11807202 L 200 pièces
11897192 M 200 pièces
11887192 S 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11817202 Fournisseur SemperIt™ Code fournisseur 3000001620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.27€
    26.00€ / 180 pièces
    Économisez 8.27€
    24% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fabrication en nitrile. Les gants de protection Semperguard™ Nitrile Xtra lite sont jetables.
Fabrication en nitrile.Les gants de protection Semperguard™ Nitrile Xtra lite sont jetables.
  • Nitrile
  • Non poudrés
  • Bleu lavande
  • Jetable
  • Type de manchette : à bord roulé
  • Ambidextres
  • Sans latex
  • Résistance à la traction de14/14 MPa
  • CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI certifié de catégorie III 
Spécification
Certifications/Conformité CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI catégorie III
Couleur Violet
Jetable Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions XL
Épaisseur (impériale) 5,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,14 mm
Type de manchette de gant Roulé
Modèle 816780239
Résistance à la traction 14 MPa
Longueur (métrique) 240 mm