Learn More
SemperIt™ Gants de protection Semperguard™ Nitrile Xtra lite
Code produit. p-8002734
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
180 pièces
200 pièces
Code produit. Dimensions unitSize
11807202 L 200 pièces
11897192 M 200 pièces
11887192 S 200 pièces
11817202 XL 180 pièces
4 options
Code produit. 11807202
Marque: SemperIt™ 3000001619
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabrication en nitrile. Les gants de protection Semperguard™ Nitrile Xtra lite sont jetables.
Fabrication en nitrile.Les gants de protection Semperguard™ Nitrile Xtra lite sont jetables.
  • Nitrile
  • Non poudrés
  • Bleu lavande
  • Jetable
  • Type de manchette : à bord roulé
  • Ambidextres
  • Sans latex
  • Résistance à la traction de14/14 MPa
  • CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI certifié de catégorie III 
Spécification
Certifications/Conformité CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI catégorie III
Couleur Violet
Jetable Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Dimensions L
Épaisseur (impériale) 5,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,14mm
Type de manchette de gant Roulé
Modèle 816780237
Résistance à la traction 14 MPa
Longueur (métrique) 240 mm