Learn More
HARPS Semperguard™ Gants Sapphire NBR NBR PF VB
Description
- NITRILE SENSIBLE À L’XTRA : Gant individuel de protection et d’examen en nitrile sans poudre, non stérile, jetable
- Le Semperguard™ Sapphire, un gant protecteur léger et extrêmement doux, Sempermed présente une alternative adaptée sans latex pour quiconque cherche un gant alliant un confort de port exceptionnel à une force indispensable à la pause.
- Le matériau saphir extra doux s’applique comme une seconde peau et convient particulièrement aux personnes à peau sensible ayant des problèmes avec le latex en caoutchouc naturel.
- Type : Gant de protection et d’examen personnel sans poudre, non stérile, jetable
- Matériau : caoutchouc nitrile butadiène (NBR)
- Finition interne : sans poudre
- Surface du gant : Texture des doigts
- Couleur : bleu violet
- Forme du gant : plat avec rebord roulé, ambidextre
- Taille : Longueur totale selon la norme EN 455-2
- XS, S, M, L, XL, XXL médian ≥ 240 mm
- Épaisseur de la paroi : mesurée en couche unique dans la zone de la paume : minimum 0,05 mm
- Performance des barrières : Serrement selon la norme EN 455-1 ; AQL 1.0
- Force à la rupture : selon EN 455-2 ; Médiane ≥ 6,5 Newton
- Durée de conservation : dans l’emballage d’origine si stocké selon les spécifications du produit : 5 ans
- Étiquetage et CONFORMITÉ AUX NORMES : EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spécification
Spécification
| Chlorinated | Oui |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel, Laboratoire, Soins de santé |
| AQL | 1 |
| Couleur | Violet |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 2,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |