Learn More
HARPS Semperguard™ Gants Sapphire XP NBR PF VB
Beskrivning
- Semperguard™ Le Sapphire XP est un gant polyvalent polyvalent, axé sur le confort de port tout en protégeant vos mains au quotidien.
- Les formulations en nitrile soigneusement développées et les procédés de production innovants ont permis de fabriquer des gants en nitrile ultra fins caractérisés par une excellente élasticité, garantissant ainsi un confort d’usure particulièrement agréable.
- L’univers économique pour la protection professionnelle.
- Approprié pour manipuler des produits chimiques doux selon la liste des Semperguard résistances chimiques.
- Couleur bleu violet, idéale pour la manipulation alimentaire (HACCP)
- Confort à haute tenue, épaisseur équilibrée et sensation tactile.
- Type : Gant de protection et d’examen personnel sans poudre, non stérile, jetable
- Matériau : caoutchouc nitrile butadiène (NBR)
- Finition interne : sans poudre
- Surface du gant : Texture des doigts
- Couleur : bleu violet
- Forme du gant : plat avec rebord roulé, ambidextre
- Taille : XS, S, M, L, XL, XXL médiane 240 mm
- Épaisseur de paroi : mesurée en couche unique dans la zone de la paume au moins 0,06 mm
- Performance de barrière : AQL 1.0
- Force à la casse selon EN 455-2 : médiane ≥ 6 Newton
- Durée de conservation : dans l’emballage d’origine si stocké selon les spécifications du produit - 5 ans
- Étiquetage et CONFORMITÉ AUX NORMES : EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifikationer
Specifikationer
| Chlorinated | Oui |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel, Laboratoire, Soins de santé |
| AQL | 1 |
| Couleur | Violet |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 2,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Latex Free | Oui |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?