Learn More
HARPS Semperguard™ Gants Sapphire XP NBR PF VB
Code produit 30274421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
180 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30274421 Moyen 200 pièces
30274440 XS 200 pièces
30274437 Standard 200 pièces
30274417 Grande 200 pièces
30274447 XL 180 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Ce produit contient des accélérateurs de type dithiocarbamate et du zinc-mercaptobenzothiazol. Ces produits ne doivent pas être utilisés si une hypersensibilité à ces substances existe. Pour plus d’informations, une liste des substances contenues dans le gant est disponible sur demande.
Code produit 30274421 Fournisseur HARPS Code fournisseur 3000016133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.88€
    12.02€ / 200 pièces
    Économisez 17.86€
    59% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce produit contient des accélérateurs de type dithiocarbamate et du zinc-mercaptobenzothiazol. Ces produits ne doivent pas être utilisés si une hypersensibilité à ces substances existe. Pour plus d’informations, une liste des substances contenues dans le gant est disponible sur demande.
Semperguard™ Sapphire XP est un gant polyvalent polyvalent avec un gant de protection individuelle en nitrile sans poudre.
  • Semperguard™ Le Sapphire XP est un gant polyvalent polyvalent, axé sur le confort de port tout en protégeant vos mains au quotidien.
  • Les formulations en nitrile soigneusement développées et les procédés de production innovants ont permis de fabriquer des gants en nitrile ultra fins caractérisés par une excellente élasticité, garantissant ainsi un confort d’usure particulièrement agréable.
  • L’univers économique pour la protection professionnelle.
  • Approprié pour manipuler des produits chimiques doux selon la liste des Semperguard résistances chimiques.
  • Couleur bleu violet, idéale pour la manipulation alimentaire (HACCP)
  • Confort à haute tenue, épaisseur équilibrée et sensation tactile.
  • Type : Gant de protection et d’examen personnel sans poudre, non stérile, jetable
  • Matériau : caoutchouc nitrile butadiène (NBR)
  • Finition interne : sans poudre
  • Surface du gant : Texture des doigts
  • Couleur : bleu violet
  • Forme du gant : plat avec rebord roulé, ambidextre
  • Taille : XS, S, M, L, XL, XXL médiane 240 mm
  • Épaisseur de paroi : mesurée en couche unique dans la zone de la paume au moins 0,06 mm
  • Performance de barrière : AQL 1.0
  • Force à la casse selon EN 455-2 : médiane ≥ 6 Newton
  • Durée de conservation : dans l’emballage d’origine si stocké selon les spécifications du produit - 5 ans
  • Étiquetage et CONFORMITÉ AUX NORMES : EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spécification
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Laboratoire, Soins de santé
AQL 1
Couleur Violet
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 2,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.06 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2,4 mil
Épaisseur (métrique) 0.06 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant Ourlé