Learn More
SemperIt™ Gants de protection en caoutchouc non poudrés MC Semperguard™ Semperclean™
Description
- Confort d’usure suprême et particulièrement facile à enfiler grâce au revêtement intérieur spécial
- Excellentes propriétés de préhension grâce au traitement spécial de la surface externe dans la méthode de production spéciale
- La forme anatomique réduit la fatigue des mains
- Particulièrement respectueux de la peau et sans poudre grâce à un nettoyage/lavage intensif
- Disponibles en 6 tailles, y compris les tailles intermédiaires pour un ajustement optimal
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI catégorie III |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Latex |
| Poudré | Poudré |
| Dimensions | 6,5 |
| Épaisseur (métrique) | 0,21 mm |
| Longueur (métrique) | 270 mm |