Learn More
SemperIt™ Gants de protection en caoutchouc non poudrés MC Semperguard™ Semperclean™
Code produit p-8002736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12526756 6 50 paires
12536756 6,5 50 paires
12556756 7,5 50 paires
12566756 8 50 paires
12576756 8,5 50 paires
10723173 9 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12526756 Fournisseur SemperIt™ Code fournisseur 3000006238
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Découvrez une excellente préhension lors de l’utilisation des gants de protection en caoutchouc non poudrés MC Semperit™ Semperguard™ Semperclean™. Dotés de manchettes roulées, les gants sont lisses à l’intérieur tandis qu’une surface microrugueuse extérieure offre une préhension robuste même lorsqu’ils sont humides.
  • Confort d’usure suprême et particulièrement facile à enfiler grâce au revêtement intérieur spécial
  • Excellentes propriétés de préhension grâce au traitement spécial de la surface externe dans la méthode de production spéciale
  • La forme anatomique réduit la fatigue des mains
  • Particulièrement respectueux de la peau et sans poudre grâce à un nettoyage/lavage intensif
  • Disponibles en 6 tailles, y compris les tailles intermédiaires pour un ajustement optimal
Spécification
Certifications/Conformité CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI catégorie III
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Matériau Latex
Poudré Poudré
Dimensions 6
Épaisseur (métrique) 0,21 mm
Longueur (métrique) 270 mm