Learn More
Semperit™ Gants en nitrile Semperguard™
Description
- Gants noirs en nitrile avec une grande extensibilité
- Particulièrement adaptés aux applications de première ligne dans les secteurs de la restauration, de la beauté et des arts corporels
- Répondent également aux exigences médicales des secteurs du tatouage et du piercing grâce au double étiquetage
- Exempts de phtalates / de plastifiants et de protéines de latex allergènes
- La manchette à bord roulé facilite l’enfilage
- Les boîtes distributrices pratiques contiennent 100 gants ambidextres
- Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III, gants d’examen CE de classe I
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | Conformes aux normes EN 420, EN 374 et EN 455 |
| Classification | Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III, gants d’examen CE de classe I |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Qualité | Certifiés conformes à la directive européenne (VO) 1935/2004 : adaptés au contact avec les denrées alimentaires |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?