Learn More
SemperIt™ Gants en vinyle jetables sans poudre Semperguard™
Description
Les gants de protection transparents jetables sont plats avec un bord roulé.
- Particulièrement respectueux de la peau pour les personnes souffrant d’allergies au latex, exemptes de protéines et d’accélérateurs en latex
- Sans DOP (DEHP / phtalate de diéthylhexyle)
- Le vinyle de haute qualité (PVC) offre un grand confort de port
- Excellente qualité à un coût économique
- Gants de protection pour risques mineurs CE de catégorie I
- Testés et certifiés conformes à la directive européenne VO 1935/2004 : adaptés au contact avec les denrées alimentaires non grasses
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE catégorie I, EN 420, EN 374, EN 455 |
| Classification | Gants de protection pour risques mineurs CE de catégorie I |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Vinyle |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | XL |
| Afficher plus |