Learn More
SemperIt™ Gants en vinyle jetables sans poudre Semperguard™
Code produit p-8002740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12302189 Moyen 100 pièces
12201338 XL 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12302189 Fournisseur SemperIt™ Code fournisseur 3000001445
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fabriqués à partir d’une formule en vinyle de haute qualité, les gants en vinyle jetables sans poudre Semperguard™ sont des gants sans couture résistants aux déchirures qui sont plats avec un bord roulé.
Les gants de protection transparents jetables sont plats avec un bord roulé.
  • Particulièrement respectueux de la peau pour les personnes souffrant d’allergies au latex, exemptes de protéines et d’accélérateurs en latex
  • Sans DOP (DEHP / phtalate de diéthylhexyle)
  • Le vinyle de haute qualité (PVC) offre un grand confort de port
  • Excellente qualité à un coût économique
  • Gants de protection pour risques mineurs CE de catégorie I
  • Testés et certifiés conformes à la directive européenne VO 1935/2004 : adaptés au contact avec les denrées alimentaires non grasses
Spécification
Certifications/Conformité CE catégorie I, EN 420, EN 374, EN 455
Classification Gants de protection pour risques mineurs CE de catégorie I
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Vinyle
Poudré Sans poudre
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,14 mm
Type de manchette de gant Roulé
Type d’emballage Distributeur
Type de paume Plat
Longueur (métrique) 240 mm