Learn More
HARPS Semperguard Xpert Gants en nitrile
Description
- Le semperguard™ Xpert Grâce à son épaisseur de paroi accrue, il offre la protection la plus robuste de tous les modèles Semperguard.™ portefeuille de gants jetables et – comme son nom l'indique – Il en résulte un gant extrêmement résistant, plébiscité par les utilisateurs professionnels dans divers domaines d'application.
- En matière de sécurité au travail, Semperguard™ Xpert scores élevés grâce à une résilience élevée et une bonne résistance aux huiles et aux graisses
- La couleur bleu-vert associée à une épaisseur de paroi accrue confère à Semperguard sa qualité exceptionnelle.™ Xpert particulièrement adapté aux applications du secteur alimentaire, où l'usure mécanique est un problème.
- Dans le secteur des laboratoires et de la recherche scientifique, le gant offre une protection optimale à l'utilisateur grâce à son excellente résistance à une large gamme de produits chimiques.
- Caractéristiques
- Type : Gant de protection individuelle sans poudre, non stérile, jetable
- Matériau : Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)
- Finition intérieure : sans poudre
- Surface du gant : Entièrement texturée
- Couleur : Vert bleu
- Forme du gant : Plat à bord roulé, ambidextre
- Tailles - Longueur totale selon la norme EN 455-2 : S, M, L, XL, moyenne 240 mm
- Épaisseur de paroi - Mesurée en double couche au niveau de la paume : min. 0,11 mm
- Performance de la barrière - Étanchéité selon la norme EN 455-1 : AQL 1,0
- Force à la rupture - selon la norme EN 455-2 : médiane ≥ 12 Newton
- Durée de conservation – dans son emballage d'origine et si stockée conformément aux spécifications du produit : 3 ans
- Étiquetage et CONFORMITÉ AUX NORMES : EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM D6319, ASTM F1671
- Conditionnement : 100 pièces / distributeur S, M, L ; 90 pièces / distributeur XL
Specifications
Specifications
| Chlorinated | Oui |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Laboratoire, Industriel, Soins de santé |
| AQL | 1 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Finger Thickness (English) | 5,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Oui |
| Show More |