Learn More
HARPS Semperguard Xpert Gants en nitrile
Code produit 30928570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
30928570 Moyen
30928569 Standard
30928571 Grande
30928572 XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Ce produit contient des adjuvants de type dithiocarbamate et du zinc-mercaptobenzothiazol. Ces produits ne doivent pas être utilisés en cas d’hypersensibilité à ces substances. Pour plus d’informations, une liste des substances contenues dans le gant est disponible sur demande.
Code produit 30928570 Fournisseur HARPS Code fournisseur 3000016079
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce produit contient des adjuvants de type dithiocarbamate et du zinc-mercaptobenzothiazol. Ces produits ne doivent pas être utilisés en cas d’hypersensibilité à ces substances. Pour plus d’informations, une liste des substances contenues dans le gant est disponible sur demande.
Gants en nitrile haute performance sans poudre, conçus pour une protection fiable dans les environnements de travail professionnels.
  • Le semperguard™ Xpert Grâce à son épaisseur de paroi accrue, il offre la protection la plus robuste de tous les modèles Semperguard.™ portefeuille de gants jetables et – comme son nom l'indique – Il en résulte un gant extrêmement résistant, plébiscité par les utilisateurs professionnels dans divers domaines d'application.
  • En matière de sécurité au travail, Semperguard™ Xpert scores élevés grâce à une résilience élevée et une bonne résistance aux huiles et aux graisses
  • La couleur bleu-vert associée à une épaisseur de paroi accrue confère à Semperguard sa qualité exceptionnelle.™ Xpert particulièrement adapté aux applications du secteur alimentaire, où l'usure mécanique est un problème.
  • Dans le secteur des laboratoires et de la recherche scientifique, le gant offre une protection optimale à l'utilisateur grâce à son excellente résistance à une large gamme de produits chimiques.
  • Caractéristiques
  • Type : Gant de protection individuelle sans poudre, non stérile, jetable
  • Matériau : Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)
  • Finition intérieure : sans poudre
  • Surface du gant : Entièrement texturée
  • Couleur : Vert bleu
  • Forme du gant : Plat à bord roulé, ambidextre
  • Tailles - Longueur totale selon la norme EN 455-2 : S, M, L, XL, moyenne 240 mm
  • Épaisseur de paroi - Mesurée en double couche au niveau de la paume : min. 0,11 mm
  • Performance de la barrière - Étanchéité selon la norme EN 455-1 : AQL 1,0
  • Force à la rupture - selon la norme EN 455-2 : médiane ≥ 12 Newton
  • Durée de conservation – dans son emballage d'origine et si stockée conformément aux spécifications du produit : 3 ans
  • Étiquetage et CONFORMITÉ AUX NORMES : EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM D6319, ASTM F1671
  • Conditionnement : 100 pièces / distributeur S, M, L ; 90 pièces / distributeur XL
Spécification
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire, Industriel, Industriel
AQL 1
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 5,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,3 mil
Épaisseur (métrique) 0.11 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant Ourlé
Longueur (métrique) 240 mm