Learn More
HARPS Sempermed™ Gants verts NBR PF GR sans X
Description
- DURABLE ET RESPECTUEUX DE LA PEAU : Le Sempermed™ Green X-Free est un gant d’examen en nitrile et de protection personnelle sans accélérateur.
- Sempermed™ Green X-Free, un gant d’examen en nitrile conçu à la fois pour la bienveillance de la peau et la responsabilité environnementale.
- Fabriqué avec du latex nitrile avancé, il représente une étape importante dans notre parcours pour offrir la meilleure solution afin de protéger la peau de ceux qui prennent soin des autres, tout en respectant des pratiques de production écologiques.
- Ce matériau respectueux de la peau minimise le risque d’allergies de contact car aucun accélérateur en caoutchouc, soufre ou silicone n’a été utilisé lors de la production.
- Idéal pour les utilisateurs souffrant d’allergie au latex de type I et d’hypersensibilité de type IV, grâce à une formulation respectueuse de la peau et un minimum de résidus chimiques.
- Des bouts texturés garantissent une manipulation sécurisée et un bon retour tactile, même avec un design léger.
- Un traitement de surface sans silicone permet des changements de gants fluides et efficaces dans des environnements rapides.
- Avec un AQL de 1,0, les gants offrent des performances de barrière constantes sans compromettre la sensibilité.
- Protège les utilisateurs et les patients contre la transmission des infections.
- Le matériau gant est résistant au sang et aux autres fluides corporels, et protège contre les bactéries, champignons et virus tels que le SARS-CoV-2, l’hépatite B et C ainsi que le VIH.
Spécification
Spécification
| Chlorinated | Non |
| Accelerator Free | Oui |
| Applications | Soins de santé |
| AQL | 1 |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 3,1 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |