Learn More
HARPS Sempermed™ Safe + NBR PF RB Gant
Code produit 31453989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
31453989 Standard
31453991 Moyen
31453990 Grande
31453992 XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31453989 Fournisseur HARPS Code fournisseur 3000016027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    10.87€ / 100 pièces
    Économisez 21.13€
    66% de réduction
 Article restreint
En stock
Gant bleu NBR PF RB sans poudre, à usage unique, pour la protection générale et les applications de contact alimentaire.
  • Avec sa menotte plus longue, Sempermed™ Safe + est un plus pour la sécurité, spécialement conçu pour les applications critiques nécessitant une meilleure protection des barrières au niveau du poignet et de l’avant-bras.
  • Sa longueur étendue de 300 mm fait du sempermed™ + le gant de choix pour travailler dans des environnements à haut risque ou des interventions où il y a un risque d’exposition à des substances irritantes.
  • Avantages
    • Le matériau gant est résistant au sang et aux autres fluides corporels, et protège contre les bactéries, champignons et virus tels que le SARS-CoV-2, l’hépatite B et C ainsi que le VIH.
    • Protection supplémentaire, surtout pour le poignet et l’avant-bras, grâce à un menotte extra long. Prise solide et sensibilité tactile optimale même par temps humide.
  • Type :
    • Gant personnel de protection et d’examen sans poudre, non stérile, jetable
    • Matériau : caoutchouc nitrile butadiène (NBR)
    • Finition interne : sans poudre
    • Surface du gant : Texture des doigts
    • Couleur : Bleu
    • Forme du gant : plat avec rebord roulé, ambidextre
    • Taille : S, M, L, XL médian 295 mm ±5 mm
    • Épaisseur de la paroi : mesurée en couche unique dans la zone de la paume au moins 0,08 mm
    • Performance de barrière : AQL 1.0
    • Force à la casse selon EN 455-2 : médiane ≥ 6 Newton
    • Durée de conservation : Dans l’emballage d’origine si stocké selon les spécifications du produit - 5 ans
    • Étiquetage et CONFORMITÉ AUX NORMES : EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spécification
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire, Soins de santé, Industriel
AQL 1
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.08 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant Ourlé