Learn More
HARPS Sempermed™ Safe + NBR PF RB Gant
Description
- Avec sa menotte plus longue, Sempermed™ Safe + est un plus pour la sécurité, spécialement conçu pour les applications critiques nécessitant une meilleure protection des barrières au niveau du poignet et de l’avant-bras.
- Sa longueur étendue de 300 mm fait du sempermed™ + le gant de choix pour travailler dans des environnements à haut risque ou des interventions où il y a un risque d’exposition à des substances irritantes.
- Avantages
- Le matériau gant est résistant au sang et aux autres fluides corporels, et protège contre les bactéries, champignons et virus tels que le SARS-CoV-2, l’hépatite B et C ainsi que le VIH.
- Protection supplémentaire, surtout pour le poignet et l’avant-bras, grâce à un menotte extra long. Prise solide et sensibilité tactile optimale même par temps humide.
- Type :
- Gant personnel de protection et d’examen sans poudre, non stérile, jetable
- Matériau : caoutchouc nitrile butadiène (NBR)
- Finition interne : sans poudre
- Surface du gant : Texture des doigts
- Couleur : Bleu
- Forme du gant : plat avec rebord roulé, ambidextre
- Taille : S, M, L, XL médian 295 mm ±5 mm
- Épaisseur de la paroi : mesurée en couche unique dans la zone de la paume au moins 0,08 mm
- Performance de barrière : AQL 1.0
- Force à la casse selon EN 455-2 : médiane ≥ 6 Newton
- Durée de conservation : Dans l’emballage d’origine si stocké selon les spécifications du produit - 5 ans
- Étiquetage et CONFORMITÉ AUX NORMES : EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spécification
Spécification
| Chlorinated | Oui |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Laboratoire, Industriel, Soins de santé |
| AQL | 1 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |