Learn More
HARPS Sempermed™ Gant Sapphire XP Noir NBR PF BK Gant
Code produit 31453987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
31453987 Standard
31453983 XS
31453984 Moyen
31453985 Grande
31453988 XL
31453986 2XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31453987 Fournisseur HARPS Code fournisseur 3000016210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.09€
    6.28€ / 100 pièces
    Économisez 11.81€
    65% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Gant noir de protection individuelle Semperguard Sapphire XP sans poudre et sans poudre pour une protection générale et des applications de contact alimentaire.
  • Avec sa couleur noire élégante, Semperguard™ hire XP Black porte bien son nom et ne se contente pas de combiner esthétique et style, mais reflète aussi le professionnalisme.
  • Le gant protecteur noir jetable en caoutchouc butadiène nitrile est particulièrement populaire dans les applications en première ligne dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, de la beauté et de l’art corporel.
  • Double étiquette comme équipement de protection individuelle et dispositif médical semperguard™ hire XP noir, offre des avantages supplémentaires, notamment parce que le gant répond aux exigences d’un dispositif médical dans le secteur du tatouage et de l’art corporel.
  • Avantages
    • Couleur noire stylée
    • Excellente prise en élasticité grâce à la texture au niveau des doigts
    • Matériau : caoutchouc nitrile butadiène (NBR)
    • Finition interne : sans poudre
    • Surface du gant : Texture des doigts
    • Couleur : Noir
    • Forme du gant : plat avec rebord roulé, ambidextre
    • Taille : XS, S, M, L, XL, XXL médiane 240 mm
    • Épaisseur de paroi : mesurée en couche unique dans la zone de la paume au moins 0,06 mm
    • Performance de barrière : AQL 1.0
    • Force à la rupture selon la norme EN 455-2 : Médiane ≥ 6 NewtonType : Gant personnel de protection et d’examen sans poudre, non stérile, jetable
    • Durée de conservation : Dans l’emballage d’origine, si stocké selon les spécifications du produit - 5 ans Étiquetage et CONFORMITÉ AUX NORMES : EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifications
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Laboratoire
AQL 1
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.06 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2,4 mil
Épaisseur (métrique) 0.06 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant Ourlé