Learn More
Sénécivernine-N-oxyde 100 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315019 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315019 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16934510WA100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Senecivernine-N-oxide
CAS 101687-28-9
Noms d’analytes ou de composants Senecivernine-N-oxide
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C18 H25 N O6
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-4,5,6-trimethyl-3-methylene-, 12-oxide, (4R,5R,6R,14aR,14bR)-, 21-Norsenecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-14-methyl-, 4-oxide, (14α)-, Senecivernine N-oxide
Formule InChI InChI=1S/C18H25NO6/c1-10-11(2)16(20)25-14-6-8-19(23)7-5-13(15(14)19)9-24-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3/t10-,12+,14+,15?,18+,19?/m0/s1
SMILES C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC(=O)C1=C)C23
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 351.3942
Quantité 1 mL
Poids de la formule 351,1682 g/mol