Learn More
Ansell™ Gants légers en polyuréthane blanc série 48-105 HyFlex™
Code produit 12690922 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12690922 11 12 paires
12680922 10 12 paires
12600932 6 12 paires
12630932 9 12 paires
12610932 7 12 paires
12620932 8 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12690922 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 48105110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.85€
    27.29€ / 12 paires
    Économisez 15.56€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conception pour les applications légères qui nécessitent de hauts niveaux de confort et de résistance à l’abrasion.
  • Gants industriels
  • Confort et protection pour applications légères
  • Permettent la manipulation précise de petits objets dans des environnements secs ou légèrement huileux
  • Offrent une sécurité, une dextérité et une durabilité améliorées
Applications :
  • Assemblage, inspection et conditionnement de petits composants
  • Petites tâches d’assemblage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Polyuréthane
Certifications/Conformité Norme CATÉGORIE II EN 388 : 0030
Matériau de la manchette Nylon
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Finition externe Non texturés
Latex Free Oui
Matériau Polyuréthane
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants légers
Dimensions 11
Stérilité Non stérile
Couleur de manchette de gant Blanc
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Doublés
Quantité 12 paires
Résistant à Résistance à l’abrasion
Séries 48-105