Learn More
Plaque AST GNX2F pour Gram-négatif Sensititre™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réalisez des tests de sensibilité d’isolats à Gram-négatif contenant de la colistine et de la polymyxine B sur une seule plateforme grâce cette plaque destinée à la recherche uniquement.
Réalisez des tests de sensibilité pour des isolats à Gram-négatif non exigeants sur une seule plateforme grâce à la plaque AST GNX2F pour Gram-négatif Thermo Scientific™ Sensititre™ conçue pour la recherche uniquement.
Diminuez les coûts associés à l’utilisation de plusieurs méthodes de test avec 21 composés antimicrobiens sur une seule plaque, contenant de la colistine et de la polymyxine B.
Testez la plupart des bactéries, y compris les micro-organismes résistants difficiles, sur une plateforme unique, grâce à la plaque AST GNX2F pour Gram-négatif Sensititre.
- Options de lecture automatisée ou manuelle pour une flexibilité optimale
- Longue durée de conservation et stockage à température ambiante qui simplifient la gestion de stocks.
- Emballage individuel qui permet de tester une plaque à la fois sans gaspillage
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Étalon McFarland 0,5 | H2O (réf. T3339) |
| Agents antimicrobiens | Divers |
| Type AST | CMI |
| Type de bouillon | MHB (réf. n° T3462) |
| Description | Plaque de CMI pour Gram-négatifs à des fins de recherche uniquement, pour test de CRE, Sensititre |
| Code de l’antibiotique | Various |
| Type de produit | AST Plate |
| Classe d’organisme cible | Non-fastidious, Gram-negative Organisms |
| Type de test | Minimum Inhibitory Concentration (MIC), Carbapenem-resistant Enterobacterales (CRE) |
| Conditions d’incubation | 35°C O2 |
| Afficher plus |