Learn More
WTW™ Capteur de pH IDS SensoLyt™ 900-P
Click to view available options
Matériau:
Arbre en verre
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les électrodes de pH sont les capteurs électrochimiques les plus fréquemment utilisés. Elles sont utilisées pratiquement dans tous les domaines de la mesure en laboratoire et sur le terrain. En même temps, elles fournissent les signaux de mesure les plus sensibles et doivent être entretenues et étalonnées à intervalles réguliers. C’est exactement là que le concept de capteurs IDS intervient. Le transfert de données numériques est sûr contre les interférences, permet l’utilisation de câbles longs et permet des informations supplémentaires importantes telles que les données d’étalonnage et la reconnaissance des capteurs. WTW offre une grande variété d’électrodes de pH IDS pour une utilisation sur le terrain, jusqu’à des applications spéciales en laboratoire. La fonction QSC permet de surveiller l’état actuel du capteur avec toutes les électrodes de pH IDS. Les électrodes de pH éprouvées WTW sont désormais disponibles en version tête de fiche durable. La tête de fiche universelle s’adapte au capteur avec une fonctionnalité sans fil - les câbles perturbants ne sont plus nécessaires. En outre, elle peut être connectée à des câbles AS/IDS-x avec des longueurs allant jusqu’à 100 m. Grâce à cette nouvelle technologie, WTW élargit considérablement la gamme d’applications et le confort de mesure de ses électrodes de pH.
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Tête |
| Jonction | Trou |
| Matériau | Arbre en verre |
| Plage de pH | 2 à 12 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 60°C |
| Type | Capteur de pH IDS |
| À utiliser avec (application) | Utilisation sur le terrain |
| Modèle | SensoLyt™ 900-P |
| Gamme de tension (mV) | ± 0,2 |
| Sonde | NTC intégrée, 30 kilo-ohms |
| Afficher plus |