Learn More
Cytiva Life Sciences™ Sentino Membrane Dispenser Refill ME25
Code produit. 17977272
Click to view available options
Porosité:
0,45 μm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 17977272
Marque: Cytiva Life Sciences™ 68121ME
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gridded, ME25 mixed cellulose ester membranes.
Sentino Membrane Dispenser Refill ME25
Sentino Membrane Dispenser Refill ME25
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Sentino Filter Dispenser
Matériau MCE
Porosité 0,45 μm
Stérilité Gamma-irradiated
Type de membrane Quadrillé
Modèle 68121ME
Type Membranes, Sentino Dispenser Pack
Diamètre (métrique) 47 mm