Learn More
Cytiva Adaptateur d’entonnoir Sentino™
Click to view available options
:
Acier inoxydable
Description
- Pour manifold de microbiologie
- Manifold de laboratoire conçu dans un souci de flexibilité et pour réduire la contamination croisée avec des adaptateurs interchangeables pour la plupart des entonnoirs et un dispositif de couplage pour doubler la capacité de test tout en permettant la stérilisation dans des autoclaves standard
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Stérilité | Non stérile |
| Nb par paquet | 3/boîte |
| Type | Funnel Adapter |