Learn More
Cytiva Membrane Sentino™ Supor™
Description
- Parfaits pour les laboratoires de tests microbiologiques à haut débit qui recherchent des moyens plus ergonomiques et plus rapides pour manipuler les membranes individuelles
- Irradiés aux rayons gamma et prêts à l’emploi
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Nb par paquet | 1 000/boîte, boîte de distribution de 200 |