Learn More
WTW™ Électrode pH SenTix™ 22
Click to view available options
Types de connecteurs:
Câble fixe
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les électrodes de pH avec électrolyte de gel sont idéales pour les mesures portatives mais également pour les mesures de routine en laboratoire. Les électrodes ne nécessitent aucun entretien à l’exception d’un nettoyage occasionnel et sont donc particulièrement économiques. Pour les mesures exigeantes en laboratoire, il existe des électrodes SenTix™ avec de l’électrolyte liquide à 3 mol/l de KCl, une tige en verre facile à nettoyer et un diaphragme en platine. Ces électrodes peuvent également être utilisées dans les échantillons difficiles. Et si vous avez besoin d’une électrode avec de l’électrolyte liquide pour une mesure portative : Le SenTix™ 51/52 avec la tige en plastique, le capteur de température intégré et le diaphragme en céramique maîtrise presque toutes les tâches de mesure, même sur le terrain.
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Câble fixe |
| Jonction | Fibre |
| Matériau | Arbre en plastique, membrane en fibre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Type | Électrode pH SenTix ™ |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre Vario |
| Comprend | BNC, fiche d’électrode, câble de 1 m |
| Modèle | SenTix™ 22 |
| Conditions de stockage | Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/L, sans Ag+), les électrodes de pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déionisée |
| Afficher plus |