Learn More
WTW™ Électrode pH SenTix™ 42
Click to view available options
Types de connecteurs:
Câble fixe, Banana Plug
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Système de référence de gel ne nécessitant pas d’entretien sur toute la gamme de produits
- Temps de réponse rapide par une bonne connexion au milieu
- Meilleurs résultats grâce à des verres à membrane de haute qualité
- Excellent là où des valeurs de mesure fiables sont nécessaires même dans les conditions les plus défavorables
- Particulièrement économique, nécessitant uniquement un nettoyage minimal
- Avec capteur de température et câble BNC
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Câble fixe, Banana Plug |
| Jonction | Fibre |
| Matériau | Arbre en plastique, membrane en fibre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Type | Électrode pH SenTix ™ |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre Vario |
| Comprend | BNC, fiche d’électrode banane, câble de 1 m |
| Modèle | Sentix™ 42 |
| Sonde | NTC intégré 30 kilohms |
| Afficher plus |