Learn More
WTW™ Électrode de pH spéciale SenTix™ SP PLUS
Click to view available options
Types de connecteurs:
Tête
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Tête |
| Jonction | Trou |
| Matériau | Tige en plastique, membrane en fibre |
| Plage de pH | 2 à 13 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Type | Électrode de pH spéciale SenTix™ PLUS |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre Vario |
| Comprend | DIN, connecteur d’électrode BNC |
| Modèle | SenTix™ SP |
| Conditions de stockage | Plonger l’électrode combinée dans l’électrolyte de référence (KCl 3 mol/L, sans Ag+), les électrodes de pH combinées ne doivent pas être conservées au sec ou dans de l’eau déionisée |
| Afficher plus |