Description
- Adhèrent au sol et protègent l’environnement contre les fuites de liquides
- À base d’un mélange de plastique spécial
- Résistants à l’eau, aux hydrocarbures et à la plupart des produits chimiques
- Réutilisables, peuvent être lavés à l’eau savonneuse ou décontaminés
- Pour tous les supports lisses
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polyuréthane |
| Type | Barrier Spillblocker |
| Longueur (impériale) | 15.75 in. |
| Longueur (métrique) | 400,00 mm |
| Largeur (impériale) | 15.75 in. |
| Largeur (métrique) | 400.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 1.97 in. |
| Hauteur (métrique) | 50.00 mm |
| Poids (impériale) | 6.17 lb. |
| Afficher plus |