Learn More
Cytiva Milieux haute résolution Sephacryl™ S-500
Code produit. 11560794 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
150 ml
750 ml
Conditionnement:
150mL
750mL
Code produit. 11560794
Marque: Cytiva 17061310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Matrice hydrophile, rigide dextrane allylique/bisacrylamide pour une purification rapide et reproductible des protéines, polysaccharides et autres macromolécules
Les milieux de chromatographie offrent une bonne récupération et une faible adsorption non spécifique, activent la filtration sur gel en laboratoire et à l’échelle industrielle, et peuvent être achetés en colonnes pré-conditionnées.
  • Pour la séparation des polysaccharides, des macromolécules à structure étendue et petits plasmides
  • Excellente purification sur une large plage de poids moléculaires
  • Grande reproductibilité due à la stabilité chimique et physique à long terme
  • Débit et récupération élevés
  • Convient parfaitement à une utilisation à l’échelle industrielle
  • Conditions de stockage : éthanol à 20 % ; 4° à 30°C
  • Disponibles en plusieurs sélectivités et volumes
Stabilité chimique (stable dans tous les tampons courants) :
  • Acide acétique 1 M, urée 8 M
  • Chlorhydrate de guanidine 6 M, SDS à 1 %
  • NaCl 2 M, éthanol à 24 %
  • Propanol à 30 %, acétonitrile à 30 %
  • NaOH 0,5 M (pour le nettoyage)
Stabilité au pH
  • 3 à 11 (à long terme et en fonctionnement)
  • 2 à 13 (à court terme)
Stabilité physique :
  • Variation de volume négligeable due à des changements de pH ou de force ionique
  • Autoclavage : à 121°C, pH 7, pendant 30 minutes (gel uniquement)
  • Agents antimicrobiens : éthanol à 20 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantité 150 ml
Débit >125 cm/h.
Granulométrie 25 à 75 μm
Volume du lit 19 à 230 L
Type de produit Sephacryl HR Media
Format Microbille sphérique solide
Diamètre (métrique) interne 40 à 140 cm
À utiliser avec (application) Permet une purification rapide et reproductible des protéines, polysaccharides et autres macromolécules par filtration sur gel en laboratoire et à échelle industrielle
Hauteur (impériale) 5,9 in
Hauteur (métrique) 15cm
Pression max. 100 kPa
Plage de pH 3 à 11
Type de support Dextrane allylique et N, N’-méthylènebisacrylamide
Type d’échantillon Polysaccharides, macromolécules et petits plasmides
Contenu et stockage 4° à 30°C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sephacryl S-500 High Resolution
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Consigli di prudenza
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato