Learn More
Cytiva Milieux Sephadex™ G-25
Code produit. p-4377180 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Débit:
>100 cm/h
>11 cm/h
>47 cm/h
>480 cm/h
Granulométrie:
15 à 88 μm sous forme humide, >20 μm sous forme sèche
17 à 132 μm sous forme humide, >20 μm sous forme sèche
38 à 235 μm sous forme humide, >50 μm sous forme sèche
87 à 510 μm sous forme humide, >100 μm sous forme sèche
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11570774
Marque: Cytiva 17003202
L’utilisation de Sephadex™ est reconnue en tant que milieu de filtration sur gel pour le dessalage et l’échange de tampon dans les applications industrielles. Le milieu Cytiva Sephadex™ G-25 dessale rapidement et élimine les contaminants, et son transfert vers un nouveau tampon se fait en une seule étape.
Milieu établi pour le dessalage et l’échange de tampon
  • Milieu de filtration sur gel
  • Disponibles en qualité grossière, moyenne, fine et superfine
  • Toutes les qualités répondent aux exigences de la chromatographie à l’échelle du procédé
  • Disponibles en conditionnement de laboratoire ou en colonnes pré-conditionnées
Spécifications :
  • Gamme de pH de fonctionnement : 2 à 13
  • Volume du lit (dans l’eau distillée) : 4 à 6 ml/g
  • Plage de fractionnement de dextranes/protéines globulaires : 1 × 102 à 5 × 103 / 1 × 103 à 5 × 103 Mr
  • Débit max./pression de fonctionnement : les microbilles se comportent comme des sphères rigides qui obéissent à la Loi de Darcy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 500 g
Débit >47 cm/h
Granulométrie 17 à 132 μm sous forme humide, >20 μm sous forme sèche
Volume du lit 4 à 6°ml/g dans de l’eau distillée
Type de produit Sephadex G-25 Media
Format Microbille sphérique solide
Diamètre (métrique) interne 2,6cm
À utiliser avec (application) Dessalage et échange de tampon et marquage sans élimination dans des applications industrielles
Hauteur (impériale) 11,81 in
Hauteur (métrique) 30 cm
Pression max. >47 cm/h, chute de pression cm H2O/hauteur du lit = 2, hauteur de lit de 30 cm, dia. int. de 2,6 cm
Plage de pH 2 à 13
Type de support Dextrane réticulé
Contenu et stockage 4 à 30°C, résines sèches. Résines utilisées de 4 à 8°C dans 20 % d’éthanol ou 0,01 M de NaOH