Learn More
Cytiva Milieu d’échange d’ions Sephadex™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Matériau:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
Seuil de rétention des molécules:
30 000 à 100 000
Jusqu’à 30 000
Conditionnement:
100g
500g
Description
Plage d’échangeurs anioniques faibles et forts (A) et cationiques (C). Plage de fractionnement : A-25 et C-25, jusqu’à 30 000 ; A-50 et C-50 : 30 000–100 000.
Très hautes capacités même à des forces ioniques élevées
Très faible adsorption non spécifique
Large gamme d’applications à des échelles de laboratoire et de processus
Convient aux techniques de colonne ou de lot
Simple et économique à utiliser
DEAE Sephadex
- Échangeur d’anions faibles et forts
- Gamme de pH 2 à 9
QAE Sephadex
- Échangeur d’anions fort
- Plage de pH : 2-12
- Échangeur de cations faibles
- Plage de pH : 6-10
- Échangeur de cations fort
- Plage de pH : 4-13
Spécification
Spécification
| Quantité | 500 g |
| Granulométrie | 40 à 120 μm sous forme sèche |
| À utiliser avec (équipement) | Techniques de colonnes ou de lots |
| Type de produit | Sephadex Ion Exchange Media |
| Format | Microbille sphérique solide |
| À utiliser avec (application) | Séparation et purification des protéines, polypeptides, acides nucléiques et autres biomolécules chargées à l’aide de techniques de colonnes ou de lots |
| Hauteur (impériale) | 2 à 5,9 po. |
| Hauteur (métrique) | 5 à 15 cm |
| Type de ligand | Carboxyméthyl |
| Matériau | CM-Sephadex C-25 |
| Afficher plus |