Learn More
Cytiva Milieu d’échange d’ions Sephadex™
Code produit. p-3676380 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Matériau:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
Seuil de rétention des molécules:
30 000 à 100 000
Jusqu’à 30 000
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11504895
Marque: Cytiva 17020001
Sépare les molécules sur de larges plages de poids moléculaire et de pH
Plage d’échangeurs anioniques faibles et forts (A) et cationiques (C). Plage de fractionnement : A-25 et C-25, jusqu’à 30 000 ; A-50 et C-50 : 30 000–100 000.
Très hautes capacités même à des forces ioniques élevées
Très faible adsorption non spécifique
Large gamme d’applications à des échelles de laboratoire et de processus
Convient aux techniques de colonne ou de lot
Simple et économique à utiliser
DEAE Sephadex
  • Échangeur d’anions faibles et forts
  • Gamme de pH 2 à 9
QAE Sephadex
  • Échangeur d’anions fort
  • Plage de pH : 2-12
CM Sephadex
  • Échangeur de cations faibles
  • Plage de pH : 6-10
SP Sephadex
  • Échangeur de cations fort
  • Plage de pH : 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Granulométrie 40 à 120 μm sous forme sèche
À utiliser avec (équipement) Techniques de colonnes ou de lots
Type de produit Sephadex Ion Exchange Media
Format Microbille sphérique solide
À utiliser avec (application) Séparation et purification des protéines, polypeptides, acides nucléiques et autres biomolécules chargées à l’aide de techniques de colonnes ou de lots
Hauteur (impériale) 2 à 5,9 po.
Hauteur (métrique) 5 à 15 cm
Type de ligand Diéthyl- (2-hydroxy-propyl) Aminoéthyl
Matériau QAE-Sephadex A-50
Plage de pH 2 à 12
Type de support Dextrane réticulé
Seuil de rétention des molécules 30 000 à 100 000
Contenu et stockage 4° à 30°C