Learn More
Cytiva Sephadex™ LH-20
Code produit. p-4390050 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10309794
Marque: Cytiva 17009010
À utiliser pour l’analyse moléculaire de produits naturels tels que stéroïdes, terpénoïdes, lipides, peptides de faible poids moléculaire. Le milieu de chromatographie liquide Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ LH-20 s’avère utile à l’échelle analytique et à l’échelle industrielle pour la préparation d’espèces moléculaires étroitement associées.
  • Préparé pour une utilisation dans des solvants organiques polaires et dans des mélanges aqueux de solvants
  • Fabriqué à partir de billes de dextrane hydroxypropylées qui ont été réticulées pour produire un réseau de polysaccharides
  • La double nature hydrophile et lipophile de la matrice permet une forte sélectivité chromatographique
  • Reproductibilité inter-lots
  • Granulométrie à sec : 18 μmà 111 μm
  • Plage de fractionnement protéines globulaires : 4 x 103 à 5 x 103
  • Stable dans la plupart des systèmes d’éluants aqueux et organiques
  • Durée de conservation : 5 ans
  • Autoclavables : 20 min à 121°C
  • Débit linéaire < ∽ 12 cm/min
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2-13
Échelles analytique et industrielle pour la préparation d’espèces moléculaires étroitement associées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 g
Débit 720 cm/h
Granulométrie 18 à 111 μm sous forme sèche
Type de produit Sephadex LH-20 Media
Format Microbille sphérique solide
Diamètre (métrique) interne 2,6cm
À utiliser avec (application) Pour le fractionnement des lipides, des hormones, des vitamines et d’autres petites biomolécules dans les solvants organiques polaires et les mélanges aqueux de solvants
Hauteur (impériale) 11,81 in
Hauteur (métrique) 30 cm
Pression max. Chute de pression de 25 à 45 cm/h, en cm H2O/hauteur de lit = 2, hauteur de lit de 30 cm, D.I de 2,6 cm
Plage de pH 2 à 13
Type de support Hydroxypropylé, dextrane réticulé
Type d’échantillon Stéroïde, terpénoïde, lipide, peptide à faible poids moléculaire
Contenu et stockage 4 à 30°C