Learn More
Cytiva Milieux pour filtration sur gel d’agarose Sepharose
Code produit. p-3676373 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Débit:
<10 cm/h
<11,5 cm/h
<14 cm/h
<15 cm/h
<26 cm/h
<30 cm/h
Granulométrie:
45 à 165 μm
60 à 200 μm
Plage de pH:
3 à 12
3 à 13
4 à 9
Type de support:
2°% d’agarose
2 % d’agarose
4°% d’agarose
6°% d’agarose
Conditionnement:
1L
Code produit. 10004634
Marque: Cytiva 17015001
Choisissez parmi une large gamme de milieux de filtration sur gel à base d’agarose en microbilles. Le milieu pour filtration sur gel d’agarose Sepharose Cytiva Life Sciences™ montre une bonne séparation sur une vaste plage de poids moléculaire.
Solutions de Pharmacopée européenne
  • Réactifs et solutions standard dans les chapitres 2 et 4 de l’actuelle Ph. Eur.
  • Tous sont fabriqués et testés en conformité avec la Ph. Eur.
  • Fourni avec un certificat d’analyse
  • Le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur tous les marquages des produits
Informations sur la commande
Fournis dans des récipients en plastique de 1 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 l
Débit <26 cm/h
Granulométrie 45 à 165 μm
Type de produit Sepharose Agarose Gel Filtration Media
Format Microbille solide
Diamètre (métrique) interne 5 cm
À utiliser avec (application) Permet la caractérisation ou la purification d’échantillons contenant des composants de poids moléculaire divers
Hauteur (impériale) 3,94 in
Hauteur (métrique) 10 cm
Pression max. 80 à 150 cm/h, chute de pression en cm H2O / hauteur du lit = 15, hauteur du lit de 10 cm, colonne de 5 cm de dia. int.
Plage de pH 3 à 13
Type de support 2°% d’agarose
Contenu et stockage 4 à 30°C, 20 % d’éthanol
Afficher plus Afficher moins
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt