Learn More
Cytiva Milieux d’échange de cations à débit rapide Sepharose™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Capacité de liaison:
50 mg de ribonucléase A/ml de milieu
70 mg de ribonucléase A/ml de milieu
70 mg de ribonucléase A/ml de milieuμm
Type de produit:
Milieu CM Sepharose à débit rapide
Milieu SP Sepharose à débit rapide
Quantité d’emballage:
25 ml
300 ml
500 ml
Conditionnement:
25mL
300mL
500mL
Description
Utilisé pour les séparations préparatives de protéines dans les applications de recherche et industrielles.Le milieu d’échange de cations à débit rapide Cytiva CM Sepharose™ est composé de microbilles d’agarose réticulées à 6 %, avec des groupes carboxyméthyle (CM) d’échange de cations faibles.
- La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaison non spécifique entraînant de faibles niveaux d'impuretés dérivées de cellules hôtes dans le pool d'élution
- Composé de billes d'agarose réticulées à 6 %
- Reproductible
- Fait partie de la plateforme d'échange d'ions à débit rapide Sepharose
- Une grande stabilité chimique permet des protocoles de nettoyage en place (CIP) et de désinfection bien éprouvés
- Disponibles dans la gamme d'outils de développement de procédés préemballés
SP Sepharose :
- Ligand : Sulfopropyle
- Type d’échangeur d’ions : Échangeur de cations fort
- Capacité ionique : 0,18 à 0,25 mmol H+/ml de milieu
- Capacité de liaison : 70 mg de ribonucléase A/ml de milieu
- Ligand : Carboxyméthyl
- Type d’échangeur d’ions : Échangeur de cations faibles
- Capacité ionique : 0,09 à 0,13 mmol Hl+/ml de milieu
- Capacité de liaison : 50 mg de ribonucléase A/ml de milieu
Largement utilisé pour la capture et la purification intermédiaire de nombreux produits biopharmaceutiques approuvés
Specifications
Specifications
| Capacité de liaison | 50 mg de ribonucléase A/ml de milieu |
| Type de produit | Milieu CM Sepharose à débit rapide |
| Granulométrie | 45 à 165 μm |
| Plage de pH | 4 à 13 |
| Quantité d’emballage | 25 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- CM Sepharose Fast Flow, 25 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction