Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Garantissez des performances optimales pour votre instrument GC avec des septa Thermo Scientific™ BTO et TR-Green optimisés pour l’écoulement et la température. En silicone à bleeding faible, ces septa ont d’excellentes propriétés mécaniques, constituent la solution idéale pour les applications GC-MS exigeantes, et peuvent être utilisés en toute sécurité jusqu’à 400 °C.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
| Type | Septum à faible carottage |
| Description | Marathon ; 17 mm de diamètre ; temp. max. 350°C |
| Température (métrique) Max | 300°C |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments GC Trace et Focus |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) interne | 17 mm |
| Quantité | 50 (cuve en verre) |