Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis 10-425
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Rouge, blanc
Rouge-orange, Transparent
Matériau:
Caoutchouc naturel, TEF
PTFE vierge
PTFE, Silicone
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Septa |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 9,5 mm |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Pré-fendu | Oui |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |