Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 11 mm
Code produit. 11834870 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge
Bleu foncé, Blanc
Bleu, Blanc
Gris, Rouge
Noir
Rouge, Blanc
Rouge-orange
Rouge-orange, Transparent
Transparent
Épaisseur (métrique):
1 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11834870
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
  • Septa de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa
Couleur Bleu foncé, Blanc
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau PTFE, Silicone
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 1,3 mm