Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 11 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge
Bleu foncé, Blanc
Bleu, Blanc
Gris, Rouge
Noir
Rouge, Blanc
Rouge-orange
Rouge-orange, Transparent
Transparent
Épaisseur (métrique):
1 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Septa |
| Couleur | Blanc crème, Rouge |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Silicone |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |