Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 13 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu, Gris
Gris, Rouge
Transparent
Matériau:
Butyle, PTFE
PTFE
TEF
Épaisseur (métrique):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Septa |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | TEF |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |