Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchons à vis en PP de 18 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu transparent, Blanc
Gris, Rouge
Rouge, blanc
Transparent
Matériau:
PTFE
PTFE, Silicone
PTFE, silicone, Silicone
TEF
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Septa |
| Couleur | Rouge, blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 16 mm |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction