Learn More
Applied Biosystems™ ADN polymérase Sequenase version 2.0
Code produit. p-7138029
Click to view available options
Quantité:
1000 U
200 U
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15809896
Marque: Applied Biosystems™ 70775Y200UN
L’ADN polymérase Sequenase™ Version 2,0 est une forme génétiquement modifiée d’ADN polymérase T7. Contrairement à l’enzyme de type sauvage, il n’a pratiquement aucune activité d’exonucléase 3’→5’.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 13 unités/μl
Description ADN polymérase Version Sequenase 2,0, 200 unités, 13 unités/μl de concentration, forme génétiquement modifiée de l’ADN polymérase T7, pH 7,5, température optimale 37°C
À utiliser avec (application) Séquençage
Polymérase Genetically-Engineered form of T7 DNA Polymerase
Type de produit ADN polymérase Sequenase version 2.0
Quantité 200 U
Pureté 0,95