Description
- Colloïdalement stables, elles restent en suspension pendant de longues périodes en l’absence d’un champ magnétique
- Capacité de liaison élevée
- 1,0 μm de diamètre
- Teneur élevée en oligo dT pour la liaison de l’ARNm
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 % de solides (10 mg/ml) |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Purification de l’ARNm |
| Quantité | 100 ml |
| Diamètre (métrique) | 1 μm |