Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Select
Code produit. 16407655 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 ml
60 ml
450 ml
Conditionnement:
450mL
5mL
60mL
Code produit. Quantité unitSize
16407655 5 ml 5mL
16417655 60 ml 60mL
16427655 450 ml 450mL
3 options
Code produit. 16407655
Marque: Cytiva 29343045
Assure la liaison sélective des fragments d’ADN pour une utilisation avec le séquençage de nouvelle génération (NGS) et le nettoyage des produits de PCR.
Le réactif de nettoyage et de sélection de la taille Sera-Mag Select PCR associe les caractéristiques de liaison exceptionnelles de Sera-Mag carboxyl Speedbilles à une solution de liaison optimisée dans une formulation prête à l’emploi. La gamme de tailles d’ADN isolée du processus peut être adaptée aux besoins d’utilisation en ajustant la quantité de réactif mélangée à un volume d’échantillon fixe.
  • Utilisez un seul réactif pour le nettoyage des produits de PCR et la sélection de la taille
  • Contrôlez facilement la taille de l’ADN retenu ou éliminé en ajoutant divers rapports de Sera-Mag Select à votre échantillon, permettant ainsi le nettoyage des fragments de PCR et de la bibliothèque NGS, ainsi que la sélection de bibliothèques à double taille
  • Utilise les mêmes protocoles que les réactifs existants pour qu’ils puissent être directement intégrés aux flux de travail existants avec une perturbation minimale
  • Sera-Mag Select offre une distribution étroite dans la sélection de taille pour une récupération à haut rendement de tailles de fragments spécifiques
  • Convient aux flux de travail manuels, à haut débit et automatisés
  • Sera-Mag Select doit être stocké dans le réfrigérateur entre 2°C et 8°C - Ne pas congeler - Conserver à la verticale et garder le flacon hermétiquement scellé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Testé fonctionnellement dans la sélection de taille
Quantité 5 ml