Learn More
Cytiva Billes magnétiques de carboxylate Sera-Mag SpeedBeads™, hydrophiles
Code produit. 11809792 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
15 ml
100 ml
1 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11809792
Marque: Cytiva 45152105050350
Excellent pour le couplage d’oligos ou de protéines directement aux billes. Leur structure en chou-fleur offre une capacité de liaison élevée aux billes Sera-Mag. Les groupes carboxyles sur ces billes peuvent être activés par une liaison standard EDC/EDAC pour réagir avec des groupes aminés libres, formant ainsi des liaisons amide.
  • Microbilles de magnétite à double coquille
  • . Capacité de liaison élevée
  • 1,0 μm de diamètre
  • Teneur élevée en acide carboxylique pour la liaison de l’ADN et des protéines
  • Bille hydrophile basée sur les exigences de réticulation pour la couche d’encapsulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 % de solides (50 mg/ml)
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons d’ADN, Purification de protéines
Quantité 100 ml
Diamètre (métrique) 1 μm