Learn More
Cytiva Billes magnétiques de carboxylate Sera-Mag SpeedBeads™, hydrophobes
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
15 ml
100 ml
1 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Microbilles de magnétite à double coquille
- . Capacité de liaison élevée
- 1,0 μm de diamètre
- Teneur élevée en acide carboxylique pour la liaison de l’ADN et des protéines
- Bille hydrophobe basée sur les exigences de réticulation pour la couche d’encapsulation
Spécification
Spécification
| Concentration | 5% solids (50mg/mL) |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | DNA Sample Prep, Protein Purification |
| Quantité | 1 l |
| Diamètre (métrique) | 1 μm |